Merck
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
別名:
Acetyl methyl anthranilate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,550
1 KG
¥30,700
¥9,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,550
1 KG
¥30,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO3
CAS番号:
分子量:
193.20
FEMA番号:
4170
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.649
NACRES:
NA.21
¥9,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
FG
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; floral
SMILES記法
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W417080-100G:
W417080-SAMPLE:
W417080-1KG:
W417080-VAR:
W417080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)