Merck
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O2
CAS番号:
分子量:
238.37
FEMA番号:
4295
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.340
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
geranium; leafy; fruity; floral; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
InChI Key
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
W429540-BULK-K:
W429540-SAMPLE-K:
W429540-VAR-K:
W429540-1KG-K:
W429540-100G-K:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.