Merck
W398209
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl crotonate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
168.23
FEMA番号:
3982
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.566
製品W398209は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
107 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4-6,8H,3,7,9H2,1-2H3/b6-5-,8-4+
InChI Key
KITGYVIOYOCIIE-QNMAEOQASA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W398209-1KG:
W398209-SAMPLE:
W398209-5KG:
W398209-VAR:
W398209-BULK:
W398209-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaoyao Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Feijoa is an aromatic fruit and the essential oil from feijoa peel could be a valuable by-product in the juicing industry. An initial comparison of the essential oil extraction methods, steam-distillation and hydro-distillation, was conducted. The volatile compounds in the