Merck
Z502413
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFEシールリング
(for 29/26, 29/42, 29/32 joints)
別名:
ptfe ring, ptfe sealing
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥12,580
¥12,580
出荷可能日2025年4月25日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥12,580
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥12,580
出荷可能日2025年4月25日詳細
ジョイント
joint 29/26
joint 29/32
joint 29/42
包装
pkg of 50 ea
pkg of
メーカー/製品名
Glindemann K29
温度測定範囲
≤250 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • この細いリングシールは、PTFEジョイントスリーブの代替品です
  • 空気・水分反応性化合物をグリース不要で保護
  • 真空下での長期保存にも使用可能
  • ミディアムおよびフルレングスのテーパージョイントへの取り付けが容易
  • Keck®クリップや同様な金属製ジョイントクリップと併用可能
法的情報
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)