Merck
68259
Sigma-Aldrich
3-メチル-4-オキソクロトン酸エチル
≥97.0% (GC)
別名:
trans-γ-オキソセネシオ酸エチル, trans-3-メチル-4-オキソ-2-ブテン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥41,000
¥41,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥41,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
1704098
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461
bp
195-202 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI Key
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
その他情報
Wittig反応によるイソプレノイドの合成に有用なC5-アルデヒドエステルです。[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68259-50ML:
68259-250ML:
68259-BULK:
68259-INTR:
68259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)