Merck
294667
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ペンテナール
2-Methyl-2-pentenal
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,170
100 G
¥20,100
¥8,170
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,170
100 G
¥20,100
About This Item
化学式:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
98.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,170
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI Key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
担持された白金触媒、パラジウム触媒、および銅触媒上の2-メチル-2-ペンテナールの水素化脱酸素反応および水素負荷が報告されています[1]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
294667-BULK:
294667-VAR:
294667-25G:
294667-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogenation and Hydrodeoxygenation of 2-methyl-2-pentenal on supported metal catalysts.
Pham TT, et al.
J. Catal., 266(1), 9-14 (2009)
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Frankfurt, Germany
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Everything ok
    Good substance for the intended use as an analytical standard
    Googleで翻訳する