Merck
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoate
≥98%, FG
別名:
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,490
1 KG
¥67,900
¥8,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,490
1 KG
¥67,900
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
3643
EC Number:
欧州評議会番号:
10617
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.285
NACRES:
NA.21
¥8,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; fruity
SMILES記法
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.9 °F - closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W364304-1KG:
W364304-SAMPLE:
W364304-VAR-K:
W364304-SAMPLE-K:
W364304-5KG-K:4548173979540
W364304-BULK-K:
W364304-100G:
W364304-100G-K:4548173979526
W364304-5KG:
W364304-1KG-K:4548173979533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)