Merck
W264504
Sigma-Aldrich
Linalyl propionate
≥95%, FCC, FG
別名:
Linalyl propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥45,200
¥45,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥45,200
About This Item
化学式:
C2H5CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
210.31
FEMA番号:
2645
EC Number:
欧州評議会番号:
411
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.130
NACRES:
NA.21
¥45,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; citrus; floral
SMILES記法
CCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-6-12(14)15-13(5,7-2)10-8-9-11(3)4/h7,9H,2,6,8,10H2,1,3-5H3
InChI Key
WAQIIHCCEMGYKP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Linalyl propionate occurs naturally in green tea[1] and essential oil of Annona muricata fresh fruit pulp.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W264504-BULK-K:
W264504-VAR-K:
W264504-SAMPLE:
W264504-4KG:
W264504-1KG:
W264504-4KG-K:4548173971254
W264504-1KG-K:4548173971247
W264504-SAMPLE-K:
W264504-9KG:
W264504-9KG-K:4548173971261
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Variation of major volatile constituents in various green teas from Southeast Asia.
Kato M & Shibamoto T
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(3), 1394-1396 (2001)
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 1023-1027 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl propionate when used as a fragrance ingredient is presented.
Essential oil compounds of the Annona muricata fresh fruit pulp from Cameroon.
Jirovetz L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(9), 3719-3720 (1998)
Guddadarangavvanahally K Jayaprakasha et al.
Planta medica, 78(10), 974-980 (2012-06-08)
Fresh Nagami kumquats (Fortunella margarita) were subjected to hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus to obtain volatile oil. The chemical composition of the volatile oil was analyzed by GC-MS using Rtx-5 Sil MS and DB Wax columns. A total of 25