Merck
W272507
Sigma-Aldrich
trans-2-ノネン酸メチル
≥97%, FG
別名:
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥14,800
1 KG
¥46,130
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥14,800
1 KG
¥46,130
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2725
EC Number:
欧州評議会番号:
2099
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.234
NACRES:
NA.21
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
詳細
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115 °C/21 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
詳細
Methyl trans-2-nonenoate is one of the volatile compounds identified in mango wine.[1]
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W272507-SAMPLE:
W272507-VAR-K:
W272507-1KG-K:4548173972398
W272507-5KG:
W272507-1KG:
W272507-SAMPLE-K:
W272507-BULK-K:
W272507-5KG-K:
W272507-100G:
W272507-100G-K:4548173972381
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of volatile compounds of mango wine.
Pino JA & Queris O.
Food Chemistry, 125(4), 1141-1146 (2011)
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit