Merck
W366404
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチル-4-メトキシ-3(2H)-フラノン
≥97%, FG
別名:
ストロベリーフラノンメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥27,600
1 KG
¥137,000
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥27,600
1 KG
¥137,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
FEMA番号:
3664
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.089
NACRES:
NA.21
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; coffee; maple; musty; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(C)OC(C)C1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3
InChI Key
SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,5-ジメチル-4-メトキシ-3(2H)-フラノンは、イチゴの特徴的な芳香の要因となる重要な揮発性芳香化合物の1つです。[1][2][3]
生物化学的/生理学的作用
1.0% PGでにおいを感じます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W366404-5KG:
W366404-VAR-K:
W366404-BULK-K:
W366404-5KG-K:4548173979632
W366404-1KG:
W366404-1KG-K:4548173979625
W366404-SAMPLE:
W366404-SAMPLE-K:
W366404-100G-K:4548173979618
W366404-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone and derivatives in strawberries during ripening.
Sanz C, et al.
ACS Symp. Ser. (1995)
Odour thresholds of some important aroma compounds in strawberries.
Larsen M & Poll L
World Journal of Gastroenterology, 195(2), 120-123 (1992)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 41-41 (1999)
Wilfried Schwab
Molecules (Basel, Switzerland), 18(6), 6936-6951 (2013-06-15)
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone (HDMF, furaneol®) and its methyl ether 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone (DMMF) are import aroma chemicals and are considered key flavor compounds in many fruit. Due to their attractive sensory properties they are highly appreciated by the food industry. In fruits 2,5-dimethyl-3(2H)-furanones are