Merck
W359009
Sigma-Aldrich
δ-テトラデカラクトン
98%, FG
別名:
2H-ピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,400
1 KG
¥71,800
5 KG
¥321,000
¥13,400
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,400
1 KG
¥71,800
5 KG
¥321,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26O2
CAS番号:
分子量:
226.36
FEMA番号:
3590
EC Number:
欧州評議会番号:
2196
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.016
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥13,400
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
δ-Tetradecalactone is a flavoring substance that is reported to occur in ovine fat[1], beef fat[2], heated butter[3] and cheddar cheese.[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W359009-BULK-K:
W359009-SAMPLE-K:
W359009-1KG:
W359009-100G-K:4548173979229
W359009-SAMPLE:
W359009-5KG:
W359009-5KG-K:4548173979243
W359009-100G:
W359009-1KG-K:4548173979236
W359009-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Analysis of Volatile Compounds in Beef Fat by Dynamic?Headspace Solid?Phase Microextraction Combined with Gas Chromatography?Mass Spectrometry.
Watanabe A, et al.
Journal of Food Science, 73(5) (2008)
Comparison of Methods for the Analysis of Higher Boiling Flavor Compounds in Cheddar Cheese1.
Dunn HC & Lindsay RC.
Journal of Dairy Science, 68(11), 2853-2858 (1985)
Direct sampling capillary GLC analysis of flavor volatiles from ovine fat.
Suzuki J & Bailey ME.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 343-347 (1985)
Isolation and identification of headspace volatiles formed in heated butter.
Lee SR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(11), 1972-1975 (1991)