Merck
W256528
Sigma-Aldrich
酢酸ヘキシル
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
カプリルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,600
1 KG
¥24,200
4 KG
¥78,600
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,600
1 KG
¥24,200
4 KG
¥78,600
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2565
Beilstein:
1747138
EC Number:
欧州評議会番号:
196c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.006
NACRES:
NA.21
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; pear; sweet
SMILES記法
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hexyl acetate is a volatile aroma compound that occurs naturally in pears[1], peaches[2], strawberries[3], apples[4] and roses.[5]
アプリケーション
  • Bioprospecting of sourdough microbial species from artisan bakeries in the city of Valencia.: Investigating microbial diversity in sourdough, this study identifies hexyl acetate as a key volatile contributing to the unique flavors of artisan bread. The research underscores the importance of microbial bioprospecting in enhancing food flavors and textures (Sanmartín et al., 2024).
  • Bioactivities of scent gland chemicals from Mictis fuscipes Hsiao (Hemiptera: Coreidae) on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae).: This study details the defensive chemical strategies of Mictis fuscipes, focusing on hexyl acetate′s role in repelling predators and pests. Such insights are valuable for developing natural pest control methods and understanding ecological interactions (Zhong et al., 2024).
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W256528-SAMPLE-K:
W256528-SAMPLE:
W256528-4KG-K:4548173970660
W256528-1KG-K:4548173970653
W256528-100G-K:4548173970646
W256528-BULK-K:
W256528-4KG:
W256528-VAR-K:
W256528-100G:
W256528-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile constituents of roses: characterization of cultivars based on the headspace analysis of living flower emissions.
Flament I, et al.
ACS Symp. Ser., 525, 269?281-269?281 (1993)
Volatile components of peach.
Journal of Food Science, 31(1), 81-86 (1966)
Comparison of volatile compounds in two seasons in apples: Golden Delicious and Granny Smith.
Lopez ML, et al.
Journal of Food Quality, 21(2), 155-166 (1998)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Francisco T Arroyo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(14), 5701-5707 (2007-06-15)
Eight volatile products characterizing strawberry aroma, which is generated from the oxidative degradation of linoleic and linolenic acids by a lipoxygenase (LOX) pathway, were examined because of their antifungal activity against Colletotrichum acutatum, one of the causal agents of strawberry