由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
~4.5 (vs air)
蒸気圧
~1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; mushroom; musty; earthy; minty; waxy
SMILES記法
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octanol, CAS Registry Number 589-98-0: This safety assessment review offers a thorough examination of 3-Octanol′s application in the fragrance industry, discussing its solvent properties, safety, and handling in laboratory settings, thus serving as a critical reference for researchers focused on industrial applications and safety of fragrance ingredients (Api et al., 2021).
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F
引火点(℃)
68 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W358118-BULK-K:
W358118-1KG-K:4548173979113
W358118-100G:
W358118-8KG:
W358118-1KG:
W358118-SAMPLE:
W358118-8KG-K:4548173979120
W358118-SAMPLE-K:
W358118-VAR-K:
W358118-100G-K:4548173979106