Merck
W348630
Sigma-Aldrich
trans-2-ブテン酸エチル
natural, ≥97%, FG
別名:
Ethyl crotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥25,100
1 KG
¥49,000
¥25,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥25,100
1 KG
¥49,000
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS番号:
FEMA番号:
3486
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.248
NACRES:
NA.21
¥25,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.425
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; pungent; rum; sweet
SMILES記法
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W348630-SAMPLE-K:
W348630-5KG-K:
W348630-1KG-K:
W348630-500G-K:
W348630-VAR-K:
W348630-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have