Merck
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O
CAS番号:
分子量:
124.18
FEMA番号:
3363
EC Number:
欧州評議会番号:
11143
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.099
グレード
Halal
詳細
predominantly trans
アッセイ
≥96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.1 °F - closed cup
引火点(℃)
80.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W336300-VAR-K:
W336300-1KG-K:
W336300-BULK-K:
W336300-100G-K:
W336300-1KG:
W336300-BULK:
W336300-SAMPLE-K:
W336300-5KG:
W336300-5KG-K:
W336300-100G:
W336300-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)