Merck
W333603
Sigma-Aldrich
2,3-ジエチル-5-メチルピラジン
99%, FG
別名:
ヘイゼルナッツピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥34,600
1 KG
¥138,000
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥34,600
1 KG
¥138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N2
CAS番号:
分子量:
150.22
FEMA番号:
3336
EC Number:
欧州評議会番号:
11303
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.056
NACRES:
NA.21
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; meaty; vegetable
SMILES記法
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W333603-100G:
W333603-BULK-K:
W333603-SAMPLE-K:
W333603-1KG:
W333603-100G-K:
W333603-1KG-K:
W333603-250G:
W333603-250G-K:
W333603-VAR-K:
W333603-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)