Merck
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
別名:
p-Cresyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
150.17
FEMA番号:
3073
EC Number:
欧州評議会番号:
226
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.036
NACRES:
NA.21
官能:
floral; animal; phenolic
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; animal; phenolic
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W307300-10KG:
W307300-5KG:4548173974897
W307300-VAR:
W307300-1KG:4548173974880
W307300-SAMPLE:
W307300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)