Merck
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
別名:
Ethyl oxyhydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥13,600
8 KG
¥30,600
4 KG
¥36,200
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥13,600
8 KG
¥30,600
4 KG
¥36,200
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2996
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
whiskey; wine-like
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.[1]
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W299618-SAMPLE-K:
W299618-1KG-K:4548173339481
W299618-8KG-K:4548173339504
W299618-8KG:
W299618-1KG:
W299618-4KG-K:4548173339498
W299618-BULK:
W299618-BULK-K:
W299618-VAR-K:
W299618-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)