由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; nutty; peanut; popcorn; roasted
SMILES記法
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W332801-100G-K:4548173977140
W332801-VAR-K:
W332801-1KG-K:4548173977157
W332801-SAMPLE-K:
W332801-5KG-K:4548173977164
W332801-BULK-K:
W332801-1KG:
W332801-SAMPLE:
W332801-5KG:
W332801-100G:
試験成績書(COA)