由来生物
Liquidambar spp.
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
由来
Honduras origin
屈折率
n20/D 1.59 (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsamic
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Taste at 15 ppm
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W303704-SAMPLE-K:
W303704-1KG:
W303704-10KG-K:
W303704-SAMPLE:
W303704-1KG-K:
W303704-5KG:
W303704-10KG:
W303704-5KG-K:
W303704-BULK-K:
W303704-VAR-K:
試験成績書(COA)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)