Merck
W306908
Sigma-Aldrich
Tolu balsam
blend, FG
別名:
Balsam tolu, Myroxylon toluiferum l
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥14,200
5 KG
¥76,100
¥14,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥14,200
5 KG
¥76,100
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥14,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic (mixture of 79% natural and 21% nature identical components)
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
含みます
Shellac as additive
mp
55-60 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tolubalsam has a sweet, cinnamon-like, tenacious odor. It is used in the perfume and soap industries as a fixative to prolong scents. It is also used as an ingredient in confectionary products, cosmetics, and as an additive to tobacco [1].
アプリケーション
Tolubalsam is used as a fixative in perfumery and soapmaking. (3)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W306908-VAR-K:
W306908-SAMPLE:
W306908-10KG:
W306908-5KG:
W306908-10KG-K:
W306908-BULK-K:
W306908-SAMPLE-K:
W306908-1KG:
W306908-5KG-K:
W306908-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Constituents of commercial Tolu balsam
Wahlberg I, et al,
Acta Chemica Scandinavica, 25(9), 3285-3295 (1971)
[Proposal for the Pharmacopeia: tolu balsam fluid extract].
M Carlassare
Bollettino chimico farmaceutico, 119(12), 731-737 (1980-12-01)
[The substitution of a syrup of tolu balsam with a therapeutically equivalent preparation].
E Gafiţanu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 95(3-4), 345-346 (1991-07-01)
Ketaki Bhate et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 21(6), 317-320 (2010-12-15)
many topical products are used in the genital region. Allergic contact dermatitis (ACD) may develop from product use or due to treatment of an underlying dermatosis. our goal was to identify the frequency of ACD and identify top allergens in