Merck
W297607
Sigma-Aldrich
キニーネ 一塩酸塩 二水和物
≥95%, FG
別名:
キニン 一塩酸塩 二水和物, キニン 塩酸塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,870
1 KG
¥51,400
5 KG
¥242,000
¥7,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,870
1 KG
¥51,400
5 KG
¥242,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
396.91
FEMA番号:
2976
Beilstein:
6112655
EC Number:
欧州評議会番号:
715
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.155
NACRES:
NA.21
¥7,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]22/D −235°, c = 2 in 0.1 M HCl
mp
115-116 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI Key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Rats can predict aversiveness of Active Pharmaceutical Ingredients.: This study explores the use of rats to predict the aversiveness of various active pharmaceutical ingredients (APIs), including Quinine hydrochloride dihydrate, by measuring behavioral responses. The findings suggest that animal models can be effective in preclinical assessments of API aversiveness, which is crucial for drug formulation and patient compliance (Soto et al., 2018).
  • Impact of sodium lauryl sulfate in oral liquids on e-tongue measurements.: This research investigates the influence of sodium lauryl sulfate on electronic tongue measurements of bitterness in oral liquid formulations containing Quinine hydrochloride dihydrate. The study highlights the importance of excipients in modifying taste perception, which is significant for developing palatable pharmaceutical products (Immohr et al., 2016).
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W297607-BULK-K:
W297607-100G:
W297607-1KG:
W297607-SAMPLE:
W297607-100G-K:
W297607-1KG-K:
W297607-VAR-K:
W297607-5KG-K:
W297607-5KG:
W297607-VAR:
W297607-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)