主要文書
8.22194
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
for synthesis
別名:
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25ClN2O2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
396.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-001-1
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
115 °C (decomposition)
転移温度
flash point 122 °C
溶解性
62.5 g/L
かさ密度
310 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.N21[C@@H](C[C@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI Key
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
キニーネ 90%
Sigma-Aldrich
145904
キニーネ