W285803
フェネチルアルコール
≥99%, FCC, FG
別名:
2-フェニルエタノール, β-PEA, 2-フェニルエチルアルコール, PEA, ベンジルカルビノール
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 58 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; rose
SMILES記法
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W285803-VAR-K:
W285803-20KG:
W285803-1KG-K:4548173973494
W285803-1DRUM-K:
W285803-10KG-K:4548173973487
W285803-1KG:
W285803-BULK:
W285803-10KG:
W285803-25KG:
W285803-BULK-K:
W285803-20KG-K:
W285803-SAMPLE-K:
W285803-25KG-K:4548173973500
W285803-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック