Merck
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
別名:
n-Octyl-3-methyl butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
214.34
FEMA番号:
2814
EC Number:
欧州評議会番号:
446
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.451
NACRES:
NA.21
官能:
honey; floral; rose
グレード:
FG
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
249-251 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; rose
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W281409-4KG:4548173973364
W281409-BULK:
W281409-SAMPLE:
W281409-1KG:4548173973357
W281409-VAR:
W281409-9KG:4548173973371
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)