Merck
W258504
Sigma-Aldrich
ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
≥95%, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26O3
CAS番号:
分子量:
218.33
FEMA番号:
2585
EC Number:
欧州評議会番号:
45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.011
官能:
green; floral
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral
SMILES記法
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W258504-10KG-K:
W258504-BULK-K:
W258504-SAMPLE-K:
W258504-5KG:
W258504-5KG-K:
W258504-1KG:
W258504-10KG:
W258504-SAMPLE:
W258504-1KG-K:
W258504-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)