由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
721 °F
含みます
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
expl. lim.
12.1 %
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
plastic
SMILES記法
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W241806-10KG:
W241806-SAMPLE-K:
W241806-SAMPLE:
W241806-BULK-K:
W241806-VAR:
W241806-25KG:
W241806-25KG-K:4548173968995
W241806-1KG:
W241806-1KG-K:4548173968988
W241806-10KG-K:4548173968971
W241806-VAR-K:
W241806-900G:
アクティブなフィルタ