Merck
G005146
GCによる-δ-デカノラクトンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: helium, 24 psi
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peaks 1 & 2: δ-decanolactone enantiomers
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)