Merck
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
226.36
FEMA番号:
2312
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.049
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Kosher
natural (US)
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥85%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; citrus; floral; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
InChI Key
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Material may darken over time.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W231200-VAR-K:
W231200-BULK-K:
W231200-500G-K:
W231200-100G-K:
W231200-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)