Merck
112275
Sigma-Aldrich
α-メチル-トランス-シンナムアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥6,140
¥6,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥6,140
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
146.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
148-149 °C/27 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b9-7+
InChI Key
VLUMOWNVWOXZAU-VQHVLOKHSA-N
生物化学的/生理学的作用
α-メチル-トランス-シンナムアルデヒドには抗真菌作用があります。自己結合およびCo(II)やNi(II)と結合することで、配位子と錯体を合成します。[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112275-500G:
112275-BULK:
112275-50G:
112275-VAR:
112275-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheikh Shreaz et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 24(5), 923-933 (2011-04-09)
Antifungal effectivity and utility of cinnamaldehyde is limited because of its high MIC and skin sensitivity. In this study, α-methyl trans cinnamaldehyde, a less irritating derivative, have been self coupled and complexed with Co(II) and Ni(II) to generate N, N'-Bis