Merck
W229202
Sigma-Aldrich
シナモン オイル、セイロン型
FCC, FG
別名:
セイロンニッケイ(Cinnamomum Zeylanicum), Cinnamomum zeylanicum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2292
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
光学活性
[α]20/D −0.5°, neat
由来
Sri Lanka origin
屈折率
n20/D 1.533
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cinnamon; clove; spicy; woody
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W229202-250G-K:
W229202-1KG-K:
W229202-BULK:
W229202-SAMPLE-K:
W229202-VAR-K:
W229202-250G:
W229202-5KG-K:
W229202-1KG:
W229202-10KG:
W229202-BULK-K:
W229202-SAMPLE:
W229202-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)