Merck
W225800
Sigma-Aldrich
カッシア油
FG
別名:
クスノキ属 cassia
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥29,300
10 KG
¥116,000
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥29,300
10 KG
¥116,000
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2258
欧州評議会番号:
401n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
Cinnamomum cassia Blume
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
屈折率
n20/D 1.609
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; spicy
生物化学的/生理学的作用
Taste at 10 ppm
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.0 °F - closed cup
引火点(℃)
91.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W225800-10KG-K:
W225800-SAMPLE:
W225800-10KG:
W225800-5KG:
W225800-BULK:
W225800-SAMPLE-K:
W225800-5KG-K:
W225800-VAR-K:
W225800-BULK-K:
W225800-1KG:
W225800-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)