Merck
W220507
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-乳酸ブチル
≥97%
別名:
(−)-L-乳酸ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
146.18
FEMA番号:
2205
Beilstein:
1721597
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.434
由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
蒸気密度
4 (20 °C, vs air)
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D −12°, neat
自己発火温度
720 °F
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; sweet
SMILES記法
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W220507-10KG-K:
W220507-5KG-K:
W220507-BULK-K:
W220507-25KG:
W220507-SAMPLE-K:
W220507-1KG-K:
W220507-5KG:
W220507-SAMPLE:
W220507-500G:
W220507-1KG:
W220507-10KG:
W220507-VAR:
W220507-VAR-K:
W220507-25KG-K:
W220507-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)