Merck
W220500
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-乳酸ブチル
≥97%, FG
別名:
(−)-L-乳酸ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
146.18
FEMA番号:
2205
Beilstein:
1721597
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.434
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4 (20 °C, vs air)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
720 °F
不純物
may contain ≤0.5% 1-Butanol (residual solvent)
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; waxy; earthy
SMILES記法
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブチル(S)-(-)-乳酸塩(ブチル-S-乳酸塩)は乳酸塩アルキルです。これは、食品添加物として広く使用されています。ブチル-S-乳酸塩のエナンチオ選択的合成が報告されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W220500-SAMPLE-K:
W220500-5KG-K:4548173959528
W220500-25KG-K:4548173959511
W220500-1KG-K:4548173959504
W220500-BULK-K:
W220500-VAR-K:
W220500-10KG-K:4548173959498
文書ライブラリにアクセスする
Ash M and Ash I.
Handbook of Green Chemicals, 441-441 (2004)
Carrea G and Riva S.
Organic Synthesis with Enzymes in Non-Aqueous Media, 41-41 (2008)