詳細
- BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
- Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
- Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
- Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
その他情報
BR130554 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)