Merck
W207403
Sigma-Aldrich
Amyl hexanoate
≥98%, FG
別名:
n-ペンチルヘキサノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,640
1 KG
¥15,500
9 KG
¥186,000
¥7,640
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,640
1 KG
¥15,500
9 KG
¥186,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CO2(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
2074
EC Number:
欧州評議会番号:
315
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.065
NACRES:
NA.21
官能:
green; fruity; waxy; sweet
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥7,640
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-9-11(12)13-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
WRFZKAGPPQGDDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amyl hexanoate is a volatile flavor compound that is reported to occur in mayhaw fruit[1], apricot[2], and banana.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W207403-BULK:
W207403-VAR:
W207403-SAMPLE:
W207403-1KG:4548173966564
W207403-20KG:
W207403-9KG:4548173966571
W207403-100G:4548173966557
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile constituents of apricot (Prunus armeniaca).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(2), 471-477 (1990)
Identification of volatile compounds from ripe mayhaw fruit (Crataegus opaca, C. aestivalis, and C. rufula).
Horvat RJ, et al.
Journal of Food Quality, 14(4), 307-312 (1991)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Wei Wu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(12), 1855-1863 (2015-09-12)
The multispecific organic anion drug transporters OAT6 (SLC22A20) and OAT1 (SLC22A6) are expressed in nasal epithelial cells and both can bind odorants. Sequence analysis of OAT6 revealed an evolutionarily conserved 79-amino acid (AA) fragment present not only in OAT6 but