Merck
V1902
Sigma-Aldrich
ビニルブロミド
98%
別名:
ブロモエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥26,600
2.2 KG
¥121,000
¥26,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥26,600
2.2 KG
¥121,000
About This Item
化学式:
CH2=CHBr
CAS番号:
分子量:
106.95
Beilstein:
1361370
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.8 (15 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1551 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
986 °F
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
15 %
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
InChI Key
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • すす沈着のFTIRおよびラマン分光研究:vinyl bromideの赤外多光子解離中のすす形成を調べ、すす特性に関する材料科学における潜在的な用途を示唆しています(Samoudi et al., 2022)。
  • ニッケル触媒による還元的クロスカップリング:vinyl bromidesを不活性なalkyl halidesとカップリングする方法を説明し、複雑な分子を作製するための有機合成化学におけるその有用性を明らかにしています(Gong et al., 2017)。
  • 銀により促進されるVinyl Sulfonesの合成:この研究は、水性条件下でのvinyl bromidesのsulfonyl hydrazidesとの反応性を調べており、これはsulfonesの生物学的関連性により医薬品合成に適用できます(Zhang et al., 2020)。
  • Vinyl Halidesへの可視光:vinyl bromidesの光触媒特性を調べており、これはグリーンケミストリーの用途の開発に影響を及ぼす可能性があります(Pagire et al., 2020)。
  • Palladium触媒によるDiboronatesのクロスカップリング:vinyl bromidesのdiboronatesとの反応に注目し、生理活性物質の構築のための新たな手法に関する見識をもたらしています(Li et al., 2014)。
その他情報
V1902-100 g、V1902-900 g、及び1902-2.2 kgにはインストール済みの316SSニードル弁が付いています。
おすすめ製品
ステンレス鋼製ホ-スアダプタ-Z14,683-8またはステンレス鋼製ミニガスレギュレ-タZ51,354-7の使用を推奨します。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V1902-900G:4548173952215
V1902-BULK:
V1902-100G:4548173952192
V1902-500G:
V1902-2.2KG:4548173952208
V1902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hsin-Lun Kao et al.
Organic letters, 13(19), 5204-5207 (2011-09-02)
The synthesis of vinyl sulfides through the coupling reaction of thiols with vinyl iodides, bromides, and chlorides is described. The thiols can couple with aryl iodides in the presence of only 0.5 mol % Cu(2)O without the need for an
Piotr Pawluć et al.
Organic letters, 11(15), 3390-3393 (2009-07-04)
A new, efficient protocol for the highly stereoselective one-pot synthesis of (E)-beta-aryl vinyl iodides and (E)-beta-aryl vinyl bromides from styrenes based on sequential ruthenium-catalyzed silylative coupling-N-halosuccinimide-mediated halodesilylation reactions is reported.
Cheon-Gyu Cho et al.
Organic letters, 7(16), 3569-3572 (2005-07-29)
An effective, readily scalable two-step synthesis of trisubstituted (E)-vinyl bromides involving bromination of alpha,beta-unsaturated lactones followed by hydrolytic fragmentation has been developed. Several trisubstituted (E)-vinyl bromides, including multigram quantities of (+)-(E)-4-bromo-2-methyl-3-pentenol, a synthetic intermediate required for the C(8)-C(11) moieties of
Xiaodan Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3988-3990 (2006-05-06)
(E/Z)-isomers containing vinyl bromides were stereoselectively carbonylated to the corresponding (E)-alpha,beta-ethylenic carboxylic acids in the ionic liquid [BMIM]PF6. Vinyl dibromides also underwent hydroxycarbonylation to give monoacids. The products are pure by proton NMR spectroscopic determination without purification by silica gel
Changhui Sun et al.
Organic letters, 11(18), 4084-4087 (2009-08-20)
With the catalysis of CuI/trans-N,N'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, a number of carboxylic acids underwent efficient intramolecular O-vinylation with vinyl bromides leading to the synthesis of the corresponding five- and six-membered enol lactones. The same catalytic system also led to the efficient cycloisomerization of
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf