Merck
U407
Sigma-Aldrich
ウンデカン
≥99%
別名:
n-ウンデカン, ヘンデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥3,060
100 ML
¥7,720
¥3,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥3,060
100 ML
¥7,720
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
156.31
Beilstein:
1697099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.4 (vs air)
蒸気圧
<0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウンデカンは主に、モデルのn-アルカンとして粘度[1]、過剰モルエンタルピー[2]および二成分系アルカン混合物の気液平衡に関連する研究で使用されます。[3]
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U407-BULK:
U407-100ML:
U407-100G:
U407-2ML:
U407-VAR:
U407-25G:
U407-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
トリデカン analytical standard
Supelco
91490
トリデカン
デカン analytical standard
Supelco
30540
デカン
ノナン ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
N29406
ノナン
デカン &#8805;95%
Sigma-Aldrich
30570
デカン
A general correlation of vapor?liquid equilibria in hydrocarbon mixtures.
Chao K C and Seader J D
AIChE Journal, 7(4), 598-605 (1961)
Measurements of the viscosity of n-heptane, n-nonane, and n-undecane at pressures up to 70 MPa.
Assael M J and Papadaki M
International Journal of Thermophysics, 12(5), 801-810 (1991)
Excess enthalpies of decan-1-ol+ n-pentane,+ n-hexane,+ n-heptane,+ n-octane,+ n-nonane,+ n-decane, and+ n-undecane at 298.15 K.
Kumaran M K and Benson G C
The Journal of Chemical Thermodynamics, 16(2), 175-182 (1984)
Maya M Makatini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2274-2277 (2011-03-25)
In this study, we present the first account of pentacycloundecane (PCU) peptide based HIV-protease inhibitors. The inhibitor exhibiting the highest activity made use of a natural HIV-protease substrate peptide sequence, that is, attached to the cage (PCU-EAIS). This compound showed
Igor Shamovsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7706-7723 (2009-12-04)
The metabolic stability and selectivity of a series of CCR8 antagonists against binding to the hERG ion channel and cytochrome Cyp2D6 are studied by principal component analysis. It is demonstrated that an efficient way of increasing metabolic stability and selectivity
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf