認証
suitable for EPA 1613
品質水準
蒸気密度
4.41 (vs air)
蒸気圧
0.18 psi ( 37.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
401 °F
expl. lim.
2.9 %
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
密度
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- The Ullman reaction and the hydrogenation of CO2 to form CH3OH in the presence of a copper catalyst.
- The porosity characterization of different carbons by “nonane blocking of micropores”.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N29406-VAR:
N29406-500ML:4548173954325
N29406-2ML:
N29406-1L:4548173925455
N29406-100ML:4548173954318
N29406-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.