安全性情報
8.20543
Sigma-Aldrich
n-Dodecane
for synthesis
別名:
n-Dodecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH3
CAS番号:
分子量:
170.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-967-9
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
216.3 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.4 hPa ( 20 °C)
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
200 °C
expl. lim.
0.6 % (v/v)
動粘度
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
転移温度
flash point 85.5 °C
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCCC)CCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
詳細
n-Dodecane is used as a solvent in organic chemistry. It is used as a distillation chaser and scintillator component. Currently, n-dodecane is being considered an alternative to kerosene-based fuels.
アプリケーション
n-Dodecane is used as a:
  • Non-polar solvent for the direct synthesis of indium nanoparticles.
  • Diluent in bifunctional ionic liquid (IL) to extract lithium from brines.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5