THS06135
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
Sigma-Aldrich
110213
アクリロニトリル
586625
Acrylic acid-13C3
320137
339741
硫酸
THS01531
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
ZRB1011
抗CD3e抗体 クローン1H4 ZooMAb®ウサギモノクローナル
USP
1603006
(−)-リボフラビン
THS08132
225819
ヒドラジン 水和物
THS01111
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
pkg of 1 ea
ThalesNano THS 06135
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Catalysts
Hydrogenation Catalysts
Danger
Flam. Sol. 1
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
THS06135-2EA: THS06135-VAR: THS06135: THS06135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.