Merck
320137
Sigma-Aldrich
アクリロニトリル
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
ビニルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥3,960
¥3,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥3,960
About This Item
化学式:
CH2=CHCN
CAS番号:
分子量:
53.06
Beilstein:
605310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥3,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
1.83 (vs air)
品質水準
蒸気圧
86 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
897 °F
含みます
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
17 %
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アクリル繊維、樹脂(アクリロニトリルブタジエン-スチレン、スチレン-アクリロニトリルなど)、ニトリルゴム(ブタジエン-アクリロニトリル)の製造に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ラットで多部位発がん性物質であり、ヒトでも発がん性物質でもある可能性がる物質です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320137-BULK:
320137-1L:4548173134628
320137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Thier et al.
Archives of toxicology, 74(4-5), 184-189 (2000-08-26)
The high acute toxicity of acrylonitrile may be a result of its intrinsic biological reactivity or of its metabolite cyanide. Intravenous N-acetylcysteine has been recommended for treatment of accidental intoxications in acrylonitrile workers, but such recommendations vary internationally. Acrylonitrile is
R A Woutersen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 5-9 (1998-08-26)
Acrylonitrile is a monomer used extensively as a raw material in the manufacturing of acrylic fibers, plastics, synthetic rubbers, and acrylamide. It has been classified as a probable human carcinogen according to the results of numerous chronic rat bioassays. The
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
Philip Cole et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(3), 342-351 (2008-10-18)
Several retrospective cohort epidemiology studies evaluated a number of health outcomes in workers exposed to acrylonitrile (AN). The epidemiology studies included in this review have been published since 1970 and were identified through Ovid and MEDLINE retrieval services using search
A Léonard et al.
Mutation research, 436(3), 263-283 (1999-06-04)
Acrylonitrile (AN) is an important intermediary for the synthesis of a variety of organic products, such as artificial fibres, household articles and resins. Although acute effects are the primary concern for an exposure to AN, potential genotoxic, carcinogenic and teratogenic
資料
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.