Merck
すべての画像(13)
主要文書
安全性情報
ZRB1011
Sigma-Aldrich
抗CD3e抗体 クローン1H4 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD3ε, CD3e, T細胞表面糖タンパク質CD3ε鎖, T細胞表面糖抗原T3/Leu-4ε鎖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H4, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21.39 kDa
observed mol wt ~21 kDa
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: 1:40-1:100
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: 1:40-1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD3E;T3E(916)
関連するカテゴリー
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1H4はCD3eを特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端細胞質ドメインに由来する13個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトT細胞表面糖タンパク質CD3ε鎖(CD3e)のC末端領域に由来する13個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
フローサイトメトリー:0.01 μg使用、Jurkat細胞株のCD3eが検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:40で使用、ヒト扁桃組織切片のCD3eが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、Jurkat細胞株のCD3eが検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:40で使用、ヒト扁桃組織切片のCD3eが検出できます。
抗CD3e クローン1H4 ZooMAb(カタログ番号: ZRB1011)は、T細胞表面糖タンパク質CD3eを特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
T細胞表面糖タンパク質CD3ε鎖(UniProt:P07766;CD3ε、CD3e、T細胞表面抗原T3/Leu-4ε鎖としても知られる)は、ヒトのCD3E(T3Eとしても知られる)遺伝子(Gene ID:916)によってコードされています。T細胞受容体(TCR)は、抗原提示細胞上の主要組織適合複合体(MHC)に結合した抗原の認識に関与する細胞膜タンパク質複合体です。T細胞の95%では、TCRはジスルフィド結合したαとβの二量体で構成されており、5%ではTCRはγとδの二量体で構成されています。T細胞は、その表面のTCRが抗原提示細胞上の抗原/MHC複合体と結合すると活性化されます。各TCRαおよびβ鎖には、可変領域(V)と定常領域(C)の細胞外免疫グロブリン様ドメインがあり、膜貫通領域、短い細胞質尾部へと続きます。αおよびβ鎖の細胞質側尾部は非常に短く、細胞内に向かうシグナル伝達をCD3(分化クラスター3)共受容体複合体に依存しています。CD3共受容体複合体は、CD3γ鎖、CD3δ鎖、およびCD3ε鎖2本で構成されています。CD3複合体、TCR二量体、およびα鎖が集まって機能的TCR複合体を構成します。CD3ε鎖はまずシグナルペプチド(aa1-22)で産生され、このシグナルペプチドが切断されて成熟型(aa23-207)になります。成熟型は、Ig様(aa32-112)ドメインを含む細胞外領域(aa23-126)、膜貫通領域(aa127-152)、および細胞質側尾部(aa153-207)を含みます。細胞質側尾部は、ZAP-70との相互作用の仲介およびTCRシグナル伝達に不可欠な免疫受容体チロシン活性化モチーフITAM(aa178-205)を含みます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1011-3X25UL:
ZRB1011-25UL:
ZRB1011-2X25UL:
ZRB1011-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)