安全性情報
THS02111
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
5% Pd/C
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥73,410
¥73,410
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥73,410
About This Item
UNSPSCコード:
60104500
NACRES:
NB.51
¥73,410
Check Cart for Availability
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 02111
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
THS02111-6EA:
THS02111-BULK:
THS02111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)