THS01131
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
THS01111
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
Sigma-Aldrich
322415
メタノール
THS01134
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
205699
炭素上にパラジウム
THSD1141
ThalesNano MidiCart™触媒カートリッジシステム
205958
白金-炭素
206180
ルテニウム-炭素
THS01115
THS01135
205931
pkg of 1 ea
ThalesNano THS 01131
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Catalysts
Hydrogenation Catalysts
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
THS01131-6EA: THS01131: THS01131-BULK: THS01131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.