THS01134
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
THS01131
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
Sigma-Aldrich
520624
酸化白金(IV) 水和物
230197
トリエチルシラン
546658
メチル 3-アミノ-4-メチルチオフェン-2-カルボキシラート
THS01111
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
T27405
チアナフテン
229040
酸化白金(IV) 一水和物
206032
酸化白金(IV)
205699
炭素上にパラジウム
THS01114
pkg of 1 ea
ThalesNano THS 01134
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Catalysts
Hydrogenation Catalysts
Danger
Flam. Sol. 1
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
THS01134-BULK: THS01134: THS01134-VAR: THS01134-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.