Merck
T80306
Sigma-Aldrich
1,2,5-Trimethylpyrrole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,880
¥5,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,880
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N
CAS番号:
分子量:
109.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
密度
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)n1C
InChI
1S/C7H11N/c1-6-4-5-7(2)8(6)3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T80306-25G:
T80306-5G:
T80306-VAR:
T80306-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vincenzina Barbera et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-02)
The mechanism for the functionalization of graphene layers with pyrrole compounds was investigated. Liquid 1,2,5-trimethylpyrrole (TMP) was heated in air in the presence of a high surface area nanosized graphite (HSAG), at temperatures between 80 °C and 180 °C. After