グレード
technical grade
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
164-165 °C/754 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5,7H,2H2,1H3
InChI Key
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
357715-VAR:
357715-BULK:
357715-250MG:
357715-1G:
試験成績書(COA)