Merck
36798
Sigma-Aldrich
7-(ジエチルアミノ)クマリン-3-カルボヒドラジド
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥52,800
¥52,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥52,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17N3O3
CAS番号:
分子量:
275.30
Beilstein:
5574454
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥52,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (HPCE)
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NN)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17N3O3/c1-3-17(4-2)10-6-5-9-7-11(13(18)16-15)14(19)20-12(9)8-10/h5-8H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
InChI Key
LYBMHAINSFEHRL-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-(ジエチルアミノ)クマリン- 3- カルボヒドラジドは細胞カルボニルを標識化するため蛍光化学プローブとして通常使用されるクマリン-ヒドラジド試薬です。[1]
アプリケーション
7-(ジエチルアミノ)クマリン- 3- カルボヒドラジドはプラスイオンモードのエレクトロスプレーイオン化質量分析法(ESI -MS)による脂質過酸化製品(LPP)のようなカルボン酸およびカルボニル化分子の誘導体化および検出に使用されます。[2]7-(ジエチルアミノ)クマリン- 3- カルボヒドラジドは、ESI-MSおよび蛍光検出器(FLD)と連結した順相液体クロマトグラフィ(NPLC)による食品中の脂質アルデヒドの定量およびFLDを具備し[3]ESI-MSと連結した高速液体クロマトグラフィ(HPLC)による分析の前に尿中のモノテルペンアルコールの誘導体化のための蛍光ラベルとして使用することができます。[4]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
カルボン酸検出用の誘導体化剤[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
36798-BULK-F:
36798-25MG-F:
36798-100MG-F:
36798-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective labeling for the identification and semi-quantification of lipid aldehydes in food products
Hollebrands B, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 85(1), 1-9 (2018)
Roland J W Meesters et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 875(2), 444-450 (2008-10-11)
A method was developed for the determination of the monoterpene alcohols verbenol, myrtenol, perillyl alcohol, alpha-terpineol, Delta(3)-carene-10-ol, thymol and p-alpha,alpha-trimethylbenzylalcohol in urine samples. After an enzymatic cleavage of their glucuronide- and sulfate conjugates the monoterpene alcohols were converted in the
Ivana Milic et al.
Analytical chemistry, 85(1), 156-162 (2012-11-29)
Reactive oxygen species (ROS) and other oxidative agents such as free radicals can oxidize polyunsaturated fatty acids (PUFA) as well as PUFA in lipids. The oxidation products can undergo consecutive reactions including oxidative cleavages to yield a chemically diverse group
M.L. Grayeski et al.
Analytical Chemistry, 59, 1203-1203 (1987)
J C Touchstone et al.
Steroids, 56(12), 601-605 (1991-12-01)
7-Diethylaminocourmarin-3-carbohydrazide was used to label the ketone group of the tetrahydroprogesterones to form fluorescent derivatives with high sensitivity. The four isomeric 3-hydroxypregnanes separated readily on high-performance, thin-layer chromatography after derivatization. This separation was not possible with the underivatized isomers. Standards