Merck
259535
Sigma-Aldrich
トリエチレンテトラミン 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥15,200
100 G
¥46,700
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥15,200
100 G
¥46,700
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
146.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
~5 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
bp
272 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
InChI Key
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリエチレンテトラミン水和物は、フローシステムにおける多元素予備濃縮のために固定化トリエチレンテトラミンペンタ酢酸基を持つセルロースコレクターを開発するための溶媒として使用されてきました[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
259535-25G:4548173348759
259535-VAR:
259535-BULK:
259535-100G:4548173348742
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cellulose TETPA: a chelating collector designed for multielement preconcentration in flow systems.
Burba P, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346(4), 414-419 (1993)
Thien Van Truong et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 193, 111101-111101 (2020-05-21)
We report the first observation of an efficient, native membrane conjugation mechanism via positively charged, linear oligo-amines. Clustering of membrane fragments relies on electrostatic interactions between the net negative charge of the membranes and the positively charged, water-soluble mediators. This